Learn More
Ytterbium(III)-nitrathydrat, 99.9 % (REO), Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11347637
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Ytterbium(III)-nitrathydrat, 99.9 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11347637
50 g, 50 Gramm
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
Packungsgröße:
10 Gramm
50 Gramm
Artikelnummer. 11347637
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 012901.18
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Ytterbium(III) nitrate hydrate is used as a precursor of nanoscale coatings of carbon composites. The ytterbium +3 ion is used as a doping material in solid state lasers and double clad fiber lasers. It is also used to make yttrium-based surfactant mesophases, which has adsorbing as well as optically functional properties.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
MDL-Nummer MFCD00149883
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ytterbium(III) nitrate hydrate
Farbe Weiß
Physikalische Form Kristallin
Menge 50 g
Hinweise zum Prozentgehalt (REO)
UN-Nummer UN1477
Merck Index 14,10105
Löslichkeitsinformationen Soluble in water.
Formelmasse 359.05 (Anhydrous)
Reinheit (%) 99.9%
Empfindlichkeit Hygroskopisch
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Artikelnummer
ChargennummerR05L056 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/05/2025 Artikelnummer012901.18,012901.09
ChargennummerZ30K025 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum09/01/2025 Artikelnummer012901.18,012901.09
ChargennummerP07K034 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum13/03/2024 Artikelnummer012901.18,012901.09
ChargennummerM02K032 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum10/01/2024 Artikelnummer012901.18,012901.09
ChargennummerU11J039 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum24/10/2023 Artikelnummer012901.18,012901.09
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Ytterbium(III) nitrate hydrate
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Oxidierender Feststoff Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H272-Kann Brand verstärken; Oxidationsmittel.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P332+P313-Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P371+P380+P375-Bei Großbrand und großen Mengen: Umgebung räumen Wegen Explosionsgefahr Brand aus der Entfernung bekämpfen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Ytterbium nitrate
Name des Produkts
Ytterbium(III)-nitrathydrat, 99.9 % (REO), Thermo Scientific Chemicals >