Learn More
Ytterbium(III)-fluorid, wasserfrei, 99.9 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
Für die Vakuumabscheidung
114.00 CHF - 401.00 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS 13760-80-0
Summenformel F3Yb
Molekulargewicht (g/mol) 230.04
MDL-Nummer MFCD00049615
InChI-Schlüssel XASAPYQVQBKMIN-UHFFFAOYSA-K
Synonym ytterbium 3+ trifluoride, ytterbium 3+ ion trifluoride, acmc-209ceg, ytterbium iii ; fluoride, fluoride, fluoride, yb, fluoride, ytterbium iii fluoride, anhydrous trace rare earth metals basis 10g
PubChem CID 21694467
SMILES [F-].[F-].[F-].[Yb+3]
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
11334128
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
041423.09
10 g Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
11344128
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
041423.18
50 g
401.00 CHF
50 Gramm
Verfügbar ab: 24-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Ytterbium(III) fluoride is used in laboratory reagent, optical glasses, structural ceramics, catalysts, electrical components and photo-optical material. It is also used in used in the preparation and study of fluorinated glasses.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spezifikation
Mehr anzeigen
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
GHS H-Satz
H331-H302-H312-H315-H319-H335
Giftig bei Einatmen.
Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
Verursacht Hautreizungen.
Verursacht schwere Augenreizung.
Kann die Atemwege reizen.
P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P501c
Gehäuse H315-H319-H335
missing translation for 'dotInformation' : Transportgefahrenklasse:6.1; Verpackungsgruppe:III; richtiger Versandname:TOXISCHER FESTSTOFF, ANORGANISCH, NICHT NÄHER SPEZIFIZIERT
missing translation for 'einecsNumber' : 237-354-2
missing translation for 'tsca' : Ja
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Product Certifications
Name des Produkts
Ytterbium(III)-fluorid, wasserfrei, 99.9 % (REO), Thermo Scientific Chemicals