Learn More
Ytterbium(III)-chlorid, ultratrocken, 99.99 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
CAS: 10361-91-8 | YbCl3
216.00 CHF - 811.00 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS | 10361-91-8 |
---|---|
Summenformel | YbCl3 |
MDL-Nummer | MFCD00011288 |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
11308588
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
040653.06 |
5 g |
216.00 CHF
5 Gramm |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
11318588
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
040653.14 |
25 g |
811.00 CHF
25 Gramm |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
Used as laboratory reagent, optical glasses, structural ceramics, catalysts, electrical components and photo-optical material. Applied with NiCl2 to form a very effective catalyst for the reductive dehalogenation of aryl halides. Ytterbium(III) chloride is a powerful catalyst for the formation of acetals using trimethyl orthoformate and also used to track digestion in animals.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Chemische Identifikatoren
10361-91-8 | |
YbCl3 | |
MFCD00011288 |
Spezifikation
Ytterbium(III) chloride | |
ultra dry | |
Weiß | |
99.99% (REO) | |
MFCD00011288 | |
279.4 | |
Hygroskopisch |
854°C | |
10361-91-8 | |
Perlen | |
YbCl3 | |
Slightly soluble in water. | |
Geruchsneutral |
Sicherheit und Handhabung
P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P501c
Gehäuse H315-H319-H335-H500
missing translation for 'einecsNumber' : 233-800-5
missing translation for 'tsca' : Ja
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen