Learn More
Ytterbium(III)-chloridhydrat, 99.99 % (REO), REacton™, Thermo Scientific Chemicals
Cl3H2OYb, CAS-Nummer -19423-87-1, acmc-1bo6s, Ytterbium 3+ Chloridwasser 1/3/1, Ytterbium 3+ Ionen-Hydrate-Trichloride, ytterbium iii chlorid-hydrat, 50 g, 99,99 % (REO), weiß, 2.58, 233-800-5, 279.40 (wasserfrei) H315-H319-H335
139.00 CHF - 503.00 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS | 19423-87-1 |
---|---|
Summenformel | Cl3Yb |
Molekulargewicht (g/mol) | 279.40 |
MDL-Nummer | MFCD00149885 |
InChI-Schlüssel | CKLHRQNQYIJFFX-UHFFFAOYSA-K |
Synonym | ytterbium iii chloride hydrate, acmc-1bo6s, ytterbium 3+ ion hydrate trichloride, ytterbium 3+ chloride-water 1/3/1 |
PubChem CID | 71317291 |
IUPAC-Name | Ytterbium(3+); Trichlorid; Hydrat |
SMILES | [Cl-].[Cl-].[Cl-].[Yb+3] |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
11356228
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
011194.09 |
10 g |
139.00 CHF
10 Gramm |
Verfügbar ab: 03-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
11346228
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
011194.18 |
50 g |
503.00 CHF
50 Gramm |
Verfügbar ab: 03-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
Ytterbium(III) chloride hydrate is used as a catalyst in organic chemical synthesis. It is also used to track digestion in animals. The catalytic nature of this compound also has an application in DNA microarrays.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Chemische Identifikatoren
19423-87-1 | |
279.40 | |
CKLHRQNQYIJFFX-UHFFFAOYSA-K | |
71317291 | |
[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Yb+3] |
Cl3Yb | |
MFCD00149885 | |
ytterbium iii chloride hydrate, acmc-1bo6s, ytterbium 3+ ion hydrate trichloride, ytterbium 3+ chloride-water 1/3/1 | |
Ytterbium(3+); Trichlorid; Hydrat |
Spezifikation
Ytterbium(III) chloride hydrate | |
19423-87-1 | |
Kristalline Aggregate | |
Cl3Yb | |
ytterbium iii chloride hydrate, acmc-1bo6s, ytterbium 3+ ion hydrate trichloride, ytterbium 3+ chloride-water 1/3/1 | |
CKLHRQNQYIJFFX-UHFFFAOYSA-K | |
Ytterbium(3+); Trichlorid; Hydrat | |
71317291 | |
Geruchsneutral | |
2.58 |
150°C to 155°C | |
Weiß | |
99.99% (REO) | |
MFCD00149885 | |
Soluble in water. | |
[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Yb+3] | |
279.40 | |
279.40 (Anhydrous) | |
Hygroskopisch |
Sicherheit und Handhabung
P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P501c
Gehäuse H315-H319-H335
missing translation for 'einecsNumber' : 233-800-5
missing translation for 'tsca' : Ja
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen