Learn More
Ytterbium(III)-chlorid-Hexahydrat, ≥ 99.99 %, (Metallspurenanalyse), Thermo Scientific Chemicals
99.60 CHF - 329.64 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS 10035-01-5
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Verpackung Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Verpackung Preis Menge & Verfügbarkeit  
10526630
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Acros
437180100
10 g Glasflasche
99.60 CHF
10 Gramm
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
11366335
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Acros
437180500
50 g Glasflasche
329.64 CHF
50 Gramm
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Für die Ultra-Spurenanalyse
Spezifikation
Chemische Identifikatoren
10035-01-5
Spezifikation
Ytterbium(III) chloride hexahydrate
Braun bis Braun-Rot
For trace metal basis analysis
Cl3Yb·6H2O
387.48
10035-01-5
Kristalle
99.99+%
YbCl3·6H2O
≥99.99%
Videos
Sicherheit und Handhabung
Mehr anzeigen
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Product Certifications
Name des Produkts
Ytterbium(III)-chlorid-Hexahydrat, ≥ 99.99 %, (Metallspurenanalyse), Thermo Scientific Chemicals