Learn More
Ytterbium(III)-chlorid-Hexahydrat, 99.9 %, (Metallspurenanalyse), Thermo Scientific Chemicals
CAS: 10035-01-5 | Cl3Yb·6H2O | 387.48 g/mol
37.69 CHF - 367.83 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS 10035-01-5
Summenformel Cl3Yb·6H2O
Molekulargewicht (g/mol) 387.48
MDL-Nummer MFCD00149885
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Menge Verpackung Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Verpackung Preis Menge & Verfügbarkeit  
10226300
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Acros
194430010
1 g Glasflasche
37.69 CHF
1 Gramm
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
10637314
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Acros
194430100
10 g Glasflasche
108.54 CHF
10 Gramm
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
10607504
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Acros
194430500
50 g Glasflasche
367.83 CHF
50 Gramm
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Für die Ultra-Spurenanalyse
Spezifikation
Mehr anzeigen
Videos
Sicherheit und Handhabung
Mehr anzeigen
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Product Certifications
Name des Produkts
Ytterbium(III)-chlorid-Hexahydrat, 99.9 %, (Metallspurenanalyse), Thermo Scientific Chemicals