Learn More
Ytterbium(III)-chlorid, 35 % min. w/w, wässrige Lösung, 99.9 % (REO), Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11310008
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Ytterbium(III)-chlorid, 35 % min. w/w, wässrige Lösung, 99.9 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11310008
50 mL
Click to view available options
Menge:
50 mL
250 mL
1 L
Artikelnummer. 11310008
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 042816.AD
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 10361-91-8 | YbCl3
Applied with NiCl2 to form a very effective catalyst for the reductive dehalogenation of aryl halides.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 10361-91-8
Summenformel YbCl3
MDL-Nummer MFCD00011288
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ytterbium (III) chloride
Physikalische Form Flüssigkeit
Menge 50 mL
Hinweise zum Prozentgehalt (REO)
Löslichkeitsinformationen Soluble in water.
Formelmasse 279.40 (Anhydrous)
Reinheit (%) 99.9%
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 35% min w/w aq. soln.
Geruch Geruchsneutral
Dichte 1.48 g/mL at 30°C
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
4 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerL04K26 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/12/2021 Catalog Number042816.K2,042816.AD,042816.AK
ChargennummerK22J09 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/11/2021 Catalog Number042816.K2,042816.AD,042816.AK
ChargennummerK22M24 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/11/2021 Catalog Number042816.K2,042816.AD,042816.AK
ChargennummerA31L16 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/11/2021 Catalog Number042816.K2,042816.AD,042816.AK
Name des Produkts
Ytterbium(III)-chlorid, 35 % min. w/w, wässrige Lösung, 99.9 % (REO), Thermo Scientific Chemicals >