Learn More
Ytterbium(III)-Bromidhydrat, 99.9 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
CAS: 15163-03-8
104.00 CHF - 416.22 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS | 15163-03-8 |
---|---|
MDL-Nummer | MFCD00049613 |
Synonym | ytterbium bromide hydrate, acmc-20aj9h, ytterbium 3+ bromide-water 1/3/1 |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
11322528
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
014575.09 |
10 g |
104.00 CHF
10 Gramm |
Verfügbar ab: 17-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
11332528
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
014575.18 |
50 g |
416.22 CHF
50 Gramm |
Verfügbar ab: 30-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Chemische Identifikatoren
15163-03-8 | |
MFCD00049613 | |
ytterbium bromide hydrate, acmc-20aj9h, ytterbium 3+ bromide-water 1/3/1 |
Spezifikation
Ytterbium(III) bromide hydrate | |
15163-03-8 | |
Kristallin | |
MFCD00049613 | |
Soluble in water. | |
99.9% |
300°C | |
Weiß | |
(REO) | |
ytterbium bromide hydrate, acmc-20aj9h, ytterbium 3+ bromide-water 1/3/1 | |
412.77 (Anhydrous) | |
Very Hygroscopic |
Sicherheit und Handhabung
GHS H-Satz
H315-H319-H335
Verursacht Hautreizungen.
Verursacht schwere Augenreizung.
Kann die Atemwege reizen.
P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P501c
Gehäuse H315-H319-H335
missing translation for 'einecsNumber' : 237-350-0
missing translation for 'tsca' : Ja
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen; unter Stickstoff lagern