Learn More
Ytterbiumfolie, 0.64 mm (0.025 Zoll) Dicke, 99.9 % (REO), Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11326597
Lager vorrätig
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Ytterbiumfolie, 0.64 mm (0.025 Zoll) Dicke, 99.9 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11326597
25 x 25 mm, 25 Millimeter
Click to view available options
Menge:
25 x 25 mm
50 x 50 mm
Packungsgröße:
1 Stück
25 Millimeter
Artikelnummer. 11326597
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 000614.FF
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 7440-64-4 | Yb | 173.05 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
  • Unter Argonatmosphäre verpackt.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7440-64-4
Summenformel Yb
Molekulargewicht (g/mol) 173.05
MDL-Nummer MFCD00011286
InChI-Schlüssel NAWDYIZEMPQZHO-UHFFFAOYSA-N
Synonym unii-mnq4o4wsi1, hydride, mnq4o4wsi1, foil, 3n, yterbio, ingot, powder, ii ion, chips, 3n, ingot, 3n
PubChem CID 23992
ChEBI CHEBI:33381
IUPAC-Name Ytterbium
SMILES [Yb]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ytterbium foil
Namenshinweis 0.64mm (0.025 in.) thick
Hinweise zum Prozentgehalt (REO)
Menge 25 x 25 mm
Reinheit (%) 99.9%
Verpackung Mylar, unter Argon
Gewicht ≈2.8g/25x25mm
Form Folie
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerZ22H027 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/04/2022 Catalog Number000614.FI,000614.FF
ChargennummerI05Y013 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/12/2021 Catalog Number000614.FI,000614.FF
ChargennummerH27Y046 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/12/2021 Catalog Number000614.FI,000614.FF
ChargennummerS05B061 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/12/2021 Catalog Number000614.FI,000614.FF
ChargennummerH31R019 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/12/2021 Catalog Number000614.FI,000614.FF
Name des Produkts
Ytterbiumfolie, 0.64 mm (0.025 Zoll) Dicke, 99.9 % (REO), Thermo Scientific Chemicals >