Learn More
YSI™ STIRRING BOD PROBE INCORPORÉ
Vereinfacht BSB-Messungen
Marke: YSI™ 605780
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Passt in Standard-US-300-ml-BOD-Flaschen mit verschiedenen Trichtern, die für die Verwendung mit anderen Kegel erhältlich sind
- Das modulare Design ermöglicht Wartungsfreundlichkeit
- Verwendet praktische Membranen mit aufschraubbarer Kappe
- Der Rührer sorgt für eine repräsentative Probe
- Version: 115 V
- Mit 2-m-Kabel
- Enthält eine Packung mit sechs aufschraubbaren PE-Deckelmembranen und -Lösung
Spezifikation
6 ft. | |
Sechs aufschraubbare PE-Kappenmembranen und Lösung | |
Testgeräte für Wasser | |
Vereinfacht BSB-Messungen |
2 m | |
1 Jahr | |
Selbstrührende BSB |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
YSI™ STIRRING BOD PROBE INCORPORÉ > Selbstrührende BSB-Sonde; mit 2 m Kabel
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur