Learn More
YSI™ SONDE QUATRO COND/T°C 30M Leitfähigkeits-/ Temperatursensor
Zur Verwendung mit dem Professional Plus-Gerät.
Marke:  YSI™ 60579030
Artikelnummer. 11968089
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Includes: Leitfähigkeits/-Temperaturfühler
Beschreibung
Beschreibung
  • 4-Anschluss-Kabel
  • Ein echtes Feldkabel mit MS-Steckverbinder (militärische Spezifikation)
  • Robuster, gewichteter Sondenschutz
  • Messen Sie die Leitfähigkeit/Temperatur, gelösten Sauerstoff und zwei beliebige ISE-Standards aus pH, ORP, Ammonium, Nitrat oder Chlorid
  • Kabellänge: 30 m
Serviceleistungen
Zwei Jahre
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Professional Plus Gerät
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
YSI™ SONDE QUATRO COND/T°C 30M Leitfähigkeits-/ Temperatursensor > Pro Plus Quatro-Kabel; 30 m