Learn More
Lauda™ Gelbliche durchsichtige Wärmeträgerflüssigkeit
281.00 CHF - 406.00 CHF
Spezifikation
Temperaturbereich | 30 °C bis 200 °C |
---|---|
Typ | Bad-Füllvorrichtungen |
Modell | Ultra 350 |
Viskosität | 47 mm2/s |
Spezifikation
30 °C bis 200 °C | |
Bad-Füllvorrichtungen | |
Ultra 350 | |
47 mm2/s |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
Signalwort
Gefahrenkategorie
Gefahrenhinweis
Sicherheitshinweis
Ergänzende Informationen
- Bath liquid ULTRA 350 (1 can à 10 litres) .
Signalwort
- Gefahr
Gefahrenkategorie
- Akute Toxizität Kategorie 4
- Aspirationsgefahr Kategorie 1
Gefahrenhinweis
- H304-Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein.
- H413-Kann für Wasserorganismen schädlich sein, mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
- P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
- P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/
- P331-KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P405-Unter Verschluss aufbewahren.
- P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Enthält: Dibenzylbenzene, ar-methyl derivitive