Learn More
PEPperCHIP™ Gelbfiebervirus-Proteom-Mikroarray
Gelbfiebervirus-Proteom-Mikroarray mit 3834 virenspezifischen Peptiden, die doppelt bedruckt sind. Das Mikroarray kann für die Epitopkartierung, das Serumscreening oder die Biomarkerforschung verwendet werden.
Marke:  PEPperCHIP™ SPC.026.001
Artikelnummer. 16387768
  • 643.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 17-03-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Microarray-Inhalt: Genompolyproteine des Gelbfiebervirus werden in 14 Ketten gespalten: Capsid-Protein C, PRM, Peptid pr, kleines Hüllprotein M, Hüllprotein E, nicht strukturelles Protein 1A2, nicht strukturelles Protein 2A-alpha, Serin-Protease-Untereinheit NS2B, Serinprotease NS3, nicht strukturelles Protein 4A, Peptid 2k, nicht strukturelles Protein 4B, RNA-gerichtete RNA-Polymerase NS5
  • Peptidlänge/Überlappung: 15 aa/ 14 aa
  • Anzahl Peptide: 3834 gedruckt in Duplikat- und HA-, Polio- und c-Myc-Kontrollpeptiden
Spezifikation
Spezifikation
PEPperSlide™ PEGMA/PMMA
1 Objektträger
1 mm
Transparent
Individueller Barcode für jedes Microarray
Hochdichtes Peptid-Mikroarray
Unsteril
1 Array-Kopie pro Mikroarray
Kombinatorische Peptidsynthese durch Aminosäure-Laserdruck
ISO 9001:2015
RUO
Mikroglas
Antikörpervalidierung, Epitopkartierung, Serumscreening, Biomarker-Erkennung
75,4 x 25 mm