Learn More
Torula-Hefe, Thermo Scientific Chemicals
Für biologische Forschungszwecke.
Marke:  Thermo Scientific J23551.Q5
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15815208
  • 988.00 CHF / 45359.20 Gramm
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 07-07-2025
Beschreibung
Beschreibung
  • Format: Fest
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Hefe, Torula
Fest
100 lbs.
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer230256 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum13/06/2025 Catalog Number
Chargennummer233121 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum13/06/2025 Catalog Number
Chargennummer218656 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum13/06/2025 Catalog Number
Chargennummer234631 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum13/06/2025 Catalog Number
Chargennummer217851 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum13/06/2025 Catalog Number
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Torula-Hefe, Thermo Scientific Chemicals > 100 lb