Learn More
Thermo Scientific Chemicals Lytische Enzyme aus Hefe, Arthrobacter luteus
Artikelnummer. 15435459
1 g
Click to view available options
Menge:
250 mg
500 mg
1 g
Hydrolysiert lineare Glukosepolymere mit Beta-1,3-Verbindungen
Yeast Lytic Enzyme is used to hydrolyzes linear glucose polymers with beta-1,3-linkages, used for enzymatic digestion of yeast glycan coats and for spheroplast formation, used to digest the cell wall of active yeast cells.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 37340-57-1
Synonym Lyticase; Zymolyase 20T
Spezifikation
Farbe Weißgrau
Produkttyp Zelllyseenzyme
Inhalt und Lagerung 2 °C bis 8 °C
Form Lyophilisiert
Zur Verwendung mit (Anwendung) Hydrolysiert lineare Glukosepolymere mit Beta 1,3-Bindungen
Menge 1 g
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Yeast Lytic Enzyme, Arthrobacter luteus
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Inhalationsallergen Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H334-Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder Atembeschwerden verursachen.
Sicherheitshinweis
  • P284-¢Bei unzureichender Belüftung! Atemschutz tragen.
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P342+P311-Bei Symptomen der Atemwege: GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Name des Produkts
Thermo Scientific Chemicals Lytische Enzyme aus Hefe, Arthrobacter luteus >