Learn More
Thermo Scientific Chemicals Hefeextrakt, für Biochemie Artikelnummer.: 17291326
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Thermo Scientific Chemicals Hefeextrakt, für Biochemie
Artikelnummer. 17291326 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
1 kg
Click to view available options
Menge:
250 g
1 kg
Artikelnummer. 17291326
Marke: Thermo Scientific Chemicals 468550010
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 8013-01-2
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 8013-01-2
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Hefeextrakt
Reinheits- oder Qualitätsgrad Für die Biochemie
Menge 1 kg
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
4 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0449681 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2024 Catalog Number468550010,468552500
ChargennummerA0456917 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum24/10/2023 Catalog Number468550010,468552500
ChargennummerA0455437 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum25/08/2023 Catalog Number468550010,468552500
ChargennummerA0425230 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum05/01/2023 Catalog Number468550010,468552500
Name des Produkts
Thermo Scientific Chemicals Hefeextrakt, für Biochemie >