Learn More
Sensititre™ YeastOne™ Broth
Perform high quality susceptibility testing with supplies including Thermo Scientific™ Sensititre™ YeastOne Broth to enhance your Thermo Scientific™ Sensititre™ test program.
Marke: Thermo Scientific Oxoid YY3462
110.09 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24156" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Perform high-quality susceptibility testing with a complete range of supplies, including the Thermo Scientific™ YeastOne Broth, to complement and enhance your Thermo Scientific™ Sensititre™ test program.
Nicht alle Produkte sind in allen Ländern erhältlich.Weitere Informationen erhalten Sie auf Anfrage.Die VersaTREK™ und Sensititre Produkte sind jetzt Teil der Marke Thermo Scientific und verbinden leistungsstarke manuelle, halbautomatische und vollautomatische Testprodukte und eine umfassende Linie von Medien und diagnostischen Produkten zu einer Komplettlösung. So erhalten Sie schnell die benötigten Produkte und hochwertigen Ergebnisse, die für Ihr Labor unabdingbar sind.
Spezifikation
Yeast | |
Mikrobiologische Medien | |
11 ml/Flasche |
YeastOne Broth | |
10 | |
11 mL |