Learn More
Xylitol, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10371514
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
2.5 kg
Verpackung:
Kunststoffflasche
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 87-99-0
Summenformel C5H12O5
Molekulargewicht (g/mol) 152.15
MDL-Nummer MFCD00064291,MFCD00064292
InChI-Schlüssel HEBKCHPVOIAQTA-UHFFFAOYNA-N
Synonym xylitol, ribitol, adonitol, d-xylitol, xylite, adonit, adonite, xylit, d-ribitol, eutrit
PubChem CID 6912
IUPAC-Name (2S,4R)-Pentan-1,2,3,4,5-Pentol
SMILES OCC(O)C(O)C(O)CO
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Xylitol
Namenshinweis 99+%
Schmelzpunkt 92.0°C to 96.0°C
Farbe Weiß
Siedepunkt 215.0°C to 217.0°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 2% max. Other polyols (GC)
Verpackung Kunststoffflasche
Strukturformel HOCH2[CH(OH)]3CH2OH
Menge 500 g
Beilstein 01, 531
Merck Index 15, 10283
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 1700g/L (20°C). Other solubilities: soluble in pyridine,less soluble in alcohols
Formelmasse 152.15
Reinheit (%) 99+%
Physikalische Form Kristallpulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Produktidentifikator
  • Xylitol