Learn More
Thermo Scientific Chemicals Xylenolorange, Natriumsalz Artikelnummer.: 10676802
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Thermo Scientific Chemicals Xylenolorange, Natriumsalz
Artikelnummer. 10676802 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
5 g, Glasflasche, 5 Gramm
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
10 g
50 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
10 Gramm
5 Gramm
50 Gramm
Artikelnummer. 10676802
Marke: Thermo Scientific Chemicals 211220050
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 3618-43-7 | C31H28N2Na4O13S
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Indikator
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 3618-43-7
Summenformel C31H28N2Na4O13S
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Xylenol Orange, sodium salt
Schmelzpunkt 210.0°C
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 510g/L (20°C).
Infrarotspektrum Echt
Lambda max. 575 to 585nm (0.1N NaOH)
Formelmasse 760.59
Verlust bei Trocknung 10.0% (110°C, 1 hr) max.
Güte Rein
Verpackung Glasflasche
Eignung (for Zinc titration) Passes test
UV-Spektrometrie Complies
Farbe Braun bis braun-rot
Menge 5 g
Physikalische Form Kristallpulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0470113 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/05/2025 Catalog Number211220100,211220010,211220500,211220050
ChargennummerA0466726 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/10/2024 Catalog Number211220100,211220010,211220500,211220050
ChargennummerA0456013 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum06/09/2023 Catalog Number211220100,211220010,211220500,211220050
ChargennummerA0396748 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum15/12/2022 Catalog Number211220100,211220010,211220500,211220050
ChargennummerA0406931 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum13/12/2022 Catalog Number211220100,211220010,211220500,211220050
Name des Produkts
Thermo Scientific Chemicals Xylenolorange, Natriumsalz >