Learn More
Xylol, Honeywell™
puriss, zur Analyse (isomeres Gemisch)
695.98 CHF - 2053.87 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS 1330-20-7
MDL-Nummer MFCD00077264
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
15601560
Unterlagen ansehen
Honeywell Research Chemicals
16446-2.5L
2.5 l
957.16 CHF
2.50 Liter
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
15611560
Unterlagen ansehen
Honeywell Research Chemicals
16446-25L
2.5 l
2053.87 CHF
25 Liter
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
15681550
Unterlagen ansehen
Honeywell Research Chemicals
16446-10L
10 L Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
Beschreibung
Beschreibung
  • Wir sind Ihr Lieferant hochwertiger Laborreagenzien und Chemikalien für Analyse- und Chemielabors:
    Lösungsmittel – ACS spezifische Verwendung (HPLC), ACS allgemeine Verwendung, Lösungsmittel für die Histologie, Chemische Synthese und andere industrielle Anwendungen.
    Anorganische Chemie– Chemische Synthese und anorganische Chemie, einschließlich essentieller Säuren und Basen, Salze, Metalle und Elemente sowie Reagenzien für chemische Reaktionen.
Spezifikation
Chemische Identifikatoren
1330-20-7
MFCD00077264
Spezifikation
Xylole
0.86 g/ml bei 25 °C
25 °C (77 °F)
MFCD00077264
1307
1330-20-7
0.07
C6H4(CH3)2
18 mmHg (37.7 °C)
106.17 mol
Videos
Sicherheit und Handhabung
Mehr anzeigen
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Xylol, Honeywell™