Learn More
Xylol, 98 %, Pure, Isomerengemisch, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10370394
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Xylol, 98 %, Pure, Isomerengemisch, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10370394 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
1 L, Glasflasche
Click to view available options
Menge:
1 L
5 L
25 L
Verpackung:
Glasflasche
Kunststoff-Fass
Metallfass
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt unterliegt der Verbrauchsteuer auf Energieerzeugnisse gemäß der europäischen Richtlinie 2003/96 / EWG.
Artikelnummer. 10370394
Marke: Thermo Scientific Acros 383930010
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt unterliegt der Verbrauchsteuer auf Energieerzeugnisse gemäß der europäischen Richtlinie 2003/96 / EWG.
CAS: 1330-20-7 | C8H10
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Chemische Identifikatoren
CAS 1330-20-7, 100-41-4
Summenformel C8H10
MDL-Nummer MFCD00077264
Synonym Dimethylbenzene
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Xylenes
Schmelzpunkt -34.0°C
Namenshinweis Pure
Dichte 0.8650g/mL
Siedepunkt 136.0°C to 140.0°C
Menge 1 L
Flammpunkt 23°C
Verpackung Glasflasche
Physikalische Form Flüssig
Prozentgehaltsbereich 98%
Rückstand nach Verdampfung 0.01% max.
Relative Dichte 0.865
Strukturformel C6H4(CH3)2
Viskosität 0.6 mPa.s (20°C)
Wasser 0.05% max. (K.F.)
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 0.1g/L water (20°C). Other solubilities: soluble in methanol, ethanol, 2-propanol, dmf, methylene chloride, acetone and ether
Formelmasse 106.17
Reinheit (%) 98%
Güte Rein
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer2539288 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum09/06/2025 Catalog Number383930050,383930010,383930250
Chargennummer2539286 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum09/06/2025 Catalog Number383930050,383930010,383930250
Chargennummer2539287 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum09/06/2025 Catalog Number383930050,383930010,383930250
Chargennummer2539285 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum09/06/2025 Catalog Number383930050,383930010,383930250
Chargennummer2539279 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum09/06/2025 Catalog Number383930050,383930010,383930250
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Xylenes
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Aspirationsgefahr Kategorie 1
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H304-Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H373-Kann die Organe schädigen.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
  • H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Name des Produkts
Xylol, 98 %, Pure, Isomerengemisch, Thermo Scientific Chemicals >