Learn More
UVP UV-Arbeitsplatzleuchte der Serie XX
Die Tischlampen stellen eine Auswahl an langen, kurzen oder mittleren Wellenlängen für Sterilisations-/Hygieneanwendungen und Fluoreszenz-/Inspektionsanwendungen bereit. Die UV-Tischlampen der Serie UVP XX-15, 230 V, sind 15 Watt-Leuchten, die für den Einsatz in Europa entwickelt wurden.
Marke:  UVP 95-0042-11
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 13204599
  • 610.00 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 07-07-2025
Beschreibung
  • UV-Röhren mit verschiedenen Wellenlängen sind für unterschiedliche Anwendungsanforderungen erhältlich
  • Die Lampen haben an jedem Ende der Halterung Löcher zum Aufhängen oder Befestigen
  • Mit einem langlebigen Gehäuse aus Aluminium und einer kratzfesten Pulverbeschichtung
  • Die Kurzwellenlampen können zur Luftreinigung in einer nach oben gerichteten Position oder zur Dekontamination von Arbeitsflächen in einer nach unten gerichteten Position eingesetzt werden
  • 254nm UV-Licht tötet bis zu 99 % aller Bakterien, Hefen, Schimmelpilzsporen, Keime und Viren
  • Kurzwellige UV-Strahlung ist ein zuverlässiges und effektives Hilfsmittel für Dekontaminationsanwendungen in Krankenhäusern, Laboren, Pharmaunternehmen und Kliniken
  • Die Intensität der UV-Strahlung kann erhöht werden, indem die Lampe näher an den zu sterilisierenden Gegenstand gebracht wird
  • Austauschbare UV-Röhren (Röhren mit 15 Watt für die Verwendung mit XX-15 Lampen)
  • 15 Watt-Lampen: Größe: 19.75 x 6 x 4.25 in. L x B x H (502 x 152 x 108 mm), Gewicht: 5 lbs. (2.3 kg)
Spezifikation
Spezifikation
UV-A
15 W
502 x 152 x 108 mm
Krankenhäuser, Labors, Pharmaunternehmen und Kliniken
60 Hz
Aluminium
Je 1
152 mm
230 V
365 nm
15 W, 230 V, 60 Hz
108 mm
502 mm
Gehäuse XX-15BLB
XX-15-Serie
UV-Tischleuchte
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
UVP UV-Arbeitsplatzleuchte der Serie XX > Modell: Xx-15 Lampe; Wellenlänge: 365 nm