Learn More
UVP UV-Lampen der Serie XX
Die UVP™ Ersatzröhren für UV-Tischlampen der XX-Serie sind austauschbare UV-Röhren, die in kurzen, langen und mittleren Wellenlängen erhältlich sind.
Marke: UVP 34-0067-01
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Die Röhren in den Lampenhalterungen sind austauschbar für Anwendungen, die unterschiedliche Wellenlängen erfordern.
- Bestellen Sie Röhren mit der gleichen Wattleistung wie die der Lampe
- Die Röhren sind mit 254 nm, 302 nm und 365 nm erhältlich
- Kurzwellige UV-Strahlung eignet sich für Sterilisation und Hygiene
- Langwellige/mittlere UV-Strahlung eignet sich für Fluoreszenz und Überprüfung
Spezifikation
20 W | |
Ersatz-UV-Röhre für Tischlampen der Serie XX | |
Tischlampe Modell XX-20 | |
610 mm | |
Ersatz-UV-Röhre |
254 nm | |
Sterilisation und Hygiene | |
23 in. | |
Je 1 |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
UVP UV-Lampen der Serie XX > Für XX-20 Tischleuchte; 254 nm; 20 w
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur