Learn More
UVP UV-Lampen der Serie XX
Die UVP™ Ersatzröhren für UV-Tischlampen der XX-Serie sind austauschbare UV-Röhren, die in kurzen, langen und mittleren Wellenlängen erhältlich sind.
Marke: UVP 34-0039-01
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Die Röhren in den Lampenhalterungen sind austauschbar für Anwendungen, die unterschiedliche Wellenlängen erfordern.
- Bestellen Sie Röhren mit der gleichen Wattleistung wie die der Lampe
- Die Röhren sind mit 254 nm, 302 nm und 365 nm erhältlich
- Kurzwellige UV-Strahlung eignet sich für Sterilisation und Hygiene
- Langwellige/mittlere UV-Strahlung eignet sich für Fluoreszenz und Überprüfung
Spezifikation
15 W | |
Ersatz-UV-Röhre für Tischlampen der Serie XX | |
Tischlampe Modell XX-15 | |
434,84 mm | |
Ersatz-UV-Röhre |
302 nm | |
Fluoreszenz und Inspektion | |
17,12 in. | |
Je 1 |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
UVP UV-Lampen der Serie XX > Für XX-15 Tischleuchte; 302 nm; 15 w
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur