Learn More
Honeywell™ Schutzbrillen der Serie XV100
Artikelnummer. 12677443
klar, Durchsichtig
Click to view available options
Rahmenfarbe:
Gelb
Grau
klar
Linsenfärbung:
Durchsichtig
Gelb
Grau
Äußerst wirtschaftlicher Augenschutz mit umlaufendem Uni-Objektiv für hervorragende periphere Sicht und Augenschutz.
  • 10-Basis, umlaufend, Universal-Objektiv für hervorragende Sicht und Schutz der Peripheriegeräte
  • Vorgeformtes Universalnasenstück für einfachen Sitz
  • Leichtes Design und dünne, geformte Bügel für Tragekomfort rund um die Uhr
  • Schützt vor Stößen (45 m/s)
  • Ideal für verschiedene Anwendungen, beispielsweise in Versorgungsunternehmen, Leicht- und Schwerindustrie, Biotechnologie, Bauindustrie, Schiffs- und Automobilbau, geeignet.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Linsenbeschichtung Kratzfest
Beschreibung Modell XV100
Zertifizierungen/Konformität (Europa) EC-Kategorie PSA: 1, konform mit der Richtlinie 89/686/EWG des Rates und zugehörigen Änderungen, NIOSH 1979
Linsenfärbung Durchsichtig
Zur Verwendung mit (Anwendung) Allgemeine Verwendung und Schutz, Versorgungsanlagen, Leicht- und Schwerindustrie, Biotechnologie, Schiffsbau, Bauwesen, Automobilbau
Rahmenfarbe klar
Lens Material Polycarbonat
Rahmenmaterial Polycarbonat
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Honeywell™ Schutzbrillen der Serie XV100 >