Learn More
Thermo Scientific™ Xtra DNA CITB HS BAC
XTRA DNA CITB HS BAC
Marke:  Thermo Scientific™ 96011SP
Artikelnummer. 10719613
  • 1680.00 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 04-07-2025
Beschreibung
XTRA DNA CITB HS BAC
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Lagerung im Ultra-Tiefkühlgerät (-68 °C bis -85 °C).
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Xtra DNA CITB HS BAC > Lagerung im Ultra-Tiefkühlgerät (-68 bis -85 °C).