Learn More
Eppendorf™ Xplorer™ plus Electronic Pipette, Single Channel
GREENER_CHOICE
Xplorer™ plus Electronic Pipette, Single Channel with intuitive operating system and design for simplicity, precision and reproducibility.
Marke:  Eppendorf™ 4861000736
921.50 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "24312" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 16252401
  • 936.73 CHF / 1 Stück
Lager vorrätig
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Xplorer™ plus Electronic Pipette, Single Channel with intuitive operating system and design for simplicity, precision and reproducibility.
  • Multifunktionswippe funktioniert nach dem Prinzip
  • Wahlrad zur schnellen und einfachen Auswahl der Pipettiermodi
  • Selbsterklärendes Farbdisplay ohne Untermenüs und mit ergonomischem Winkel für optimale Lesbarkeit in jeder Position
  • Gefederter Spitzenkonus (erhältlich für alle Pipetten bis zu 1.000 µL) für minimale Aufsteckkräfte hilft Belastungen zu reduzieren
  • Leistungsstarker Akku für bis zu acht Stunden Arbeit ohne Aufladen
  • Separater Stromanschluss: Keine Arbeitsunterbrechung zum Aufladen
  • Justierung auf äußere Umstände (z. B. geographische Höhe, Flüssigkeiten mit hoher Dichte)
  • Pipettenunterteil kann zur Gewährleistung der Dekontamination autoklaviert werden
  • Neun verschiedene Sprachen: Chinesisch, Niederländisch, Englisch, Französisch, Deutsch, Italienisch, Japanisch, Portugiesisch und Spanisch
  • nur Xplorer plus: individuelle Programmierung, feste Volumeneinstellungen, Passwortschutz, An-/Aus-Schalter, zusätzliche Anwendungen, Anzeige von Wartungsintervallen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Lithium-Ion
Autoklavierbar
Wiederverwendbar
Xplorer Plus
Elektronische Pipette
Ergonomisch
Ja
Nein
Rot
1
Ja
0,1 bis 2,5 ml
Multifunktionswippe, gefederter Spitzenkonus
Zertifikate
Zubehör anzeigen
Name des Produkts
Eppendorf™ Xplorer™ plus Electronic Pipette, Single Channel > 2,5 bis 0,125 ml