Learn More
Eppendorf™ Xplorer™ plus Electronic Pipette, Single Channel
GREENER_CHOICE
Xplorer™ plus Electronic Pipette, Single Channel with intuitive operating system and design for simplicity, precision and reproducibility.
Marke:  Eppendorf™ 4861000716
921.50 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "24313" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 12610915
  • 936.73 CHF / 1 Stück
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Mehr anzeigen
Spezifikation
Spezifikation
±2,5 % bei ±0,75 μl/30 μl, ±1 % bei ±1,5 μl/150 μl, ±0,6 % bei ±1,8 μ
200 μl epT.I.P.S™ Pipettenspitzen
Gelb
epT.I.P.S. Pipettenspitze (200 μl)
Xplorer Plus
Elektronische Pipette
Ergonomisch
Multifunktionswippe, gefederter Spitzenkonus
8
Lithium-Ion
Autoklavierbar
Wiederverwendbar
1
Ja
5 bis 100 μl
200 μl epT.I.P.S™ Pipettenspitzen
0,1 μl
Zertifikate
Zubehör anzeigen
Name des Produkts
Eppendorf™ Xplorer™ plus Electronic Pipette, Single Channel > 5 bis 100 μl; gelbe Taste