Learn More
Eppendorf™ Xplorer™, Electronic Multi-Channel Pipette
GREENER_CHOICE
Eliminate potential error risks associated with manual pipetting with these pipettes. Eppendorf™ Xplorer™ Electronic Pipettes provide precisely adjustable parameters, reproducible and accurate results. Experience fatigue-free pipetting and maintain full control over pipetting procedures.
Marke:  Eppendorf™ 4861000155
1060.40 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24075" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10665535
  • 1365.44 CHF / 1 Stück
Die ultimative Laborgeräte-Promotion
Aktionscode 24075 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Beschreibung
Mit diesen Pipetten vermeiden Sie die Fehlergefahren eines manuellen Pipettierens. Elektronische Eppendorf™ Xplorer™ Pipetten gewährleisten dank ihrer präzise einstellbaren Parameter reproduzierbare und genaue Ergebnisse. Zum ermüdungsfreien Pipettieren bei voller Kontrolle über die Pipettiervorgänge.
  • Elektronische Einkanal-, 8 und 12-Kanalpipetten für das Ansaugen und Abgeben von Flüssigkeitsvolumen von 0.5 μl bis 10 ml
  • Intuitives Bedienkonzept und ergonomisches Design
  • Neun verschiedene Spracheinstellungen: Chinesisch, Deutsch, Englisch, Französisch, Deutsch, Italienisch, Japanisch, Niederländisch, Portugiesisch und Spanisch
  • Multifunktionswippschüttler
  • Auswahlknopf
  • Innovativer Auswerfer
  • Ergonomischer Anzeigewinkel
  • Komfortable Handhabung
  • Leistungsstarker Akku
  • Flexibles Ladekonzept
  • Federbelasteter Spitzenkonus (außer 5 und 10 ml)
  • Anpassbar an externe Bedingungen (geographische Höhe, Flüssigkeiten mit hoher Dichte und ähnliche Faktoren)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
±2,5 % bei ±0,75 μl/30 μl, ±1 % bei ±1,5 μl/150 μl, ±1,8 % bei ±1,8 μ
300 μl-Spitze
epT.I.P.S. Pipettenspitze (300 μl)
12
Elektronische Pipette
Ergonomisch
Ladegerät und Multifunktionswippe
Ja
Lithium-Ion
Orange
Mikro
Xplorer
15 bis 300 μl
300 μl epT.I.P.S. Pipettenspitzen
0,2 μl
Videos
  • How to Use the Pipetting (Pip) Mode With Eppendorf Xplorer (plus) Electronic Pipettes
Zertifikate
Zubehör anzeigen
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Eppendorf™ Xplorer™, Electronic Multi-Channel Pipette > 12-Kanal; orange; Volumenbereich:15; 300 μl