Learn More
Thermo Scientific™ Xpect™ RSV Test
SchnelleDetektion des Respiratorischen Syncytial-Virus (RSV) aus nasopharyngealen Proben von Neugeborenen und Kindern mit Ergebnissen innerhalb von 15 Minuten.
Marke:  Thermo Scientific™ R24601
Artikelnummer. 13245679
  • 1520.00 CHF / 30 Tests
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 27-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Mehr anzeigen
Spezifikation
Spezifikation
15°bis 30 °C
Respiratorisches-Synzytial-Virus (RSV)-Antigen
Reagenz
30 Tests
Xpect RSV Test
Nasen-Rachen-Raum
Testgeräte, Extraktionspuffer (2 x 10 ml), Einweg-Extraktionsröhrchen und Einweg-Pipetten
Dokumentation
Brochures
Manuals
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Xpect™ RSV Test > 30 Tests