Learn More
Thermo Scientific™ Xpect™ Test auf Influenza A und B
Schneller Nachweis von viralen Antigenen von Influenza A und B in menschlichen Nasenspül-, Nasenabstrich- und Rachenabstrichproben – Ergebnisse schon nach 15 Minuten.
Marke: Thermo Scientific™ R24600
819.91 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Mit dem Thermo Scientific™ Xpect™ Test auf Influenza A & B können virale Antigene von Influenza A und B schnell in menschlichen Nasenspülproben, Nasenabstrichen und Rachenabstrichen nachgewiesen werden. Das einfache zweistufige Verfahren liefert präzise Ergebnisse in 15 Minuten und hilft Ihnen, effizient und produktiv zu arbeiten. Wenn Sie Notfalltests oder Tests benötigen, die rund um die Uhr durchgeführt werden können, entscheiden Sie sich für Xpect.
Verwenden Sie diesen schnellen Lateral-Flow-Immunoassay für den direkten qualitativen Nachweis von viralen Antigenen von Influenza A und Influenza B. Dieser Assay trägt dazu bei, die Notwendigkeit von Zweittests zu verringern, einen unnötigen Einsatz von Antibiotika zu vermeiden und dient als Hilfestellung bei der Planung einer angemessenen antiviralen Therapie.Genaue und gut ablesbare Ergebnisse
- Verbessern Sie das Patientenmanagement mit genauen, innerhalb von nur 15 Minuten gut ablesbaren Ergebnissen
- Eliminieren Sie Engpässe im Arbeitsablauf dank einem Arbeitsaufwand von weniger als einer Minute und einem einfachen Verfahren
Flexible Optionen
- Flexible Optionen für Probenlagerung, -gewinnung und -transport
- Aktuelle FDA-Zulassung für den analytischen Nachweis von kultivierten Influenza A H7N9-Viren
Xpect Influenza A&B verfügt über separate Membranstreifen für Influenza A und Influenza B. Die Probe des Patienten wird verdünnt und in beide Probenvertiefungen der Testvorrichtung gegeben. Antikörper-beschichtete Farbpartikel binden sich in der verdünnten Probe an das Ziel-Antigen. Der Farb-Antikörper/Antigen-Komplex bewegt sich auf der Testmembran. Immobilisierte Antikörper, die spezifisch für das Ziel-Antigen sind, erfassen den farbmarkierten Antigenkomplex in der Testregion, was zu einer deutlich sichtbaren Linie führt. Diese Linie erscheint nicht, wenn kein spezifisches Antigen vorhanden ist. Immobilisierte, nicht-spezifische Antikörper in der Kontrollregion erfassen die farbmarkierten Antikörper, unabhängig davon, ob das Antigen vorhanden ist oder nicht, was zu einer deutlich sichtbaren Kontrolllinie führt.
Sie können sicher sein, dass die gesamte Produktfamilie der Xpect Schnelltests einzigartige diagnostische Leistung bei gleichzeitiger Anwenderfreundlichkeit und Zeitersparnis bietet. Jeder Test ist ein immunchromatografischer Assay mit einem einfachen Verfahren für schnelle und kostengünstige Nachweise zur Unterstützung der Diagnose von Infektionen.
Xpect Flu A&B
Xpect RSV
Xpect C. difficile Toxin A/B
Xpect Rotavirus
Xpect Giardia
Xpect Cryptosporidium
Xpect Giardia/Cryptosporidium
Xpect Legionella
Nicht alle Produkte sind in allen Ländern erhältlich. Weitere Informationen erhalten Sie auf Anfrage.
Remel™ und Oxoid™ Produkte sind jetzt Teil der Marke Thermo Scientific, die leistungsstarke manuelle, halb- und vollautomatisierte Testprodukte sowie ein großes Angebot an Nährmedien und diagnostischen Produkten vereint. So erhalten Sie in einer Komplettlösung die Produkte, die Sie benötigen, und die hochwertigen Ergebnisse, auf die Ihr Labor zählt.
Spezifikation
2 °C bis 8 °C | |
Influenza | |
Reagenz | |
20 Tests |
Xpect Influenza A- und B-Test | |
Nasen-Rachen-Raum | |
Testvorrichtungen, Probenverdünnung (20 ml), Verdünnungsröhrchen, Einweg-Transferpipetten, Kontrolltupfer Influenza A+/B- und Kontrolltupfer Influenza B+/A- |