Learn More
Invitrogen™ xMAP™ Reporter Control Microspheres (CON2)
Polystyrol-Mikrosphären, die intern mit Fluoreszenzfarbstoffen markiert sind
Marke:  Invitrogen™ L100CON2
Artikelnummer. 11569396
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
  • xMAP™ Reporter-Kontroll-Mikrosphären (CON2) sind Polystyrol-Mikrosphären, die intern mit Fluoreszenzfarbstoffen markiert sind.
  • Diese Kontrollmikrosphären dienen zur Überprüfung der Kalibrierung und optischen Integrität des Luminex 200™ Systems.
  • Reporter-Kontrollmikrosphären überprüfen den Reporterkanal.
  • Das Luminex™ 200™ System ist separat erhältlich.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Reporterkanal (RP1)
Bei 2–8 °C lagern.
Mikrokugel
Nasseis
Luminex™ Geräte, Luminex™ 200™ System
Luminex™
5 mL
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
2 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerB80708 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum22/01/2021 Catalog NumberL100CON2
ChargennummerB70968 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/12/2019 Catalog NumberL100CON2
Name des Produkts
Invitrogen™ xMAP™ Reporter Control Microspheres (CON2) > 5 ml