Learn More
Thermo Scientific™ XLD-Agar (dehydriert)
Isolierung von Salmonella und Shigella aus Lebensmitteln und klinischen Proben mit diesem selektiven Medium.
235.00 CHF - 703.00 CHF
Spezifikation
Beschreibung XLD-Medium
Form Pulver
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
10517673
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Thermo Scientific™
CM0469B
500 g
235.00 CHF
500 Gramm
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
12741530
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
CM0469R
2,5 kg
703.00 CHF
3 Kilogramm
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Beschreibung
Beschreibung
Isolierung von Salmonella und Shigella aus klinischen Proben und Lebensmitteln mit selektivem Thermo Scientific™ Oxoid™ XLD-Agar (dehydriert). Das Medium basiert auf Xylosefermentation, Lysin-Decarboxylierung und Produktion von Schwefelwasserstoff zur primären Unterscheidung der Shigellen und Salmonellen von nicht-pathogenen Bakterien. Die sorgfältige Zugabe von Natriumdesoxycholat inhibiert das Wachstum von Coliformen, ohne die Fähigkeit zur Unterstützung von Shigellen und Salmonellen zu beeinträchtigen.
Salmonella und Shigella sind Hauptverursacher von bakteriellen enterischen Erkrankungen, wobei die Transmission über den fäkalen-oralen-Weg, durch Kontakt von Person zu Person oder durch Aufnahme von kontaminierten Lebensmitteln oder verunreinigtem Wasser erfolgt.
Verwenden Sie XLD-Medium für das Screening von Proben mit Mischflora, die im Verdacht stehen, enterische Krankheitserreger zu beherbergen, z. B. medizinische Proben oder Lebensmittel.
  • Einfache Auswertung: Unterscheiden Sie Salmonella (rote Kolonien mit schwarzen Zentren) von Shigella (rote Kolonien) und anderen Coliformen (gelbe, opake Kolonien).
  • Überlegene Empfindlichkeit und Selektivität: Übersteigt die herkömmlicher Plattenmedien, z. B. Eosin-Methylenblau-Agar und Wismut-Sulfit-Agar, die dazu neigen, das Wachstum von Shigellen zu unterdrücken.
Nicht alle Produkte sind in allen Ländern erhältlich. Weitere Informationen erhalten Sie auf Anfrage.
Remel™ und Oxoid™ Produkte sind jetzt Teil der Marke Thermo Scientific.
Spezifikation
Spezifikation
XLD-Medium
Pulver
Dokumentation
Product Certifications
Nur für Laboranwendungen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ XLD-Agar (dehydriert)