Learn More
uvex Xenova™ Black/Blue PU 95562 Boot - Width 11
Uvex 2 Xenova™ design provides comfortable, metal-free safety shoes; light weight with optimum cushioning and breathability for indoor and outdoor work
Marke:  uvex 9556249
97.41 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 17298431
  • 145.00 CHF / 1 Paar
Verfügbar ab: 16-06-2025
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Uvex 2 Xenova™ Stiefel 95562 S3 SRC
  • Extrabreite Sportpassform
  • Neueste Generation der 100 % metallfreien Uvex Xenova™ Zehenkappe
  • Kompaktes Design, anatomische Form, gute Seitenstabilität, keine Wärmeleitfähigkeit und antimagnetische Eigenschaften
  • Die durchdringungssichere, nichtmetallische Mittelsohle entspricht den neuesten Sicherheitsstandards und schränkt die Flexibilität nicht ein
  • Atmungsaktives wasserabweisendes Vollnarbenleder
  • Kratzfeste Überkappe aus PU-beschichtetem Leder für lange Lebensdauer
  • Weitmaschiges Futter für optimale Atmungsaktivität
  • Uvex Anti-Twist-Fersenkappe für mehr Stabilität und Schutz vor Knöchelverrenkungen
  • Weich gepolsterte Abschlusskante und Lasche
  • Komfortable entnehmbare Innensohle, antistatisch, mit Feuchtigkeitsregelung
  • Doppelt dichte PUR-Sohle, nicht abfärbend, mit ausgezeichneter Stoßdämpfung und abriebfester Außensohle
  • Selbstreinigendes Sohlenprofildesign
  • Öl- und kraftstoffbeständig
  • Frei von Lackbenetzungshemmern wie Silikone, Weichmacher usw.
  • Kurzfristige Hitzebeständigkeit bis 120 °C.
  • Antistatisch
  • Erfüllt ESD-Erfordernisse: Erdungswiderstand kleiner als 35 Megaohm
  • Artikel Nr. 95562
  • Norm EN ISO 20345:2011 S3 SRC
  • Größen: 38 bis 52
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Schwarz, Blau
49
Komposit
EN ISO 20345:2011
Standardbreite
Ja
S3
ESD Safety Shoe
Leder
Doppeldichtes Polyurethan (PU/PU)
Nr.
Unisex
Uvex 2
Nr.
SRC
Name des Produkts
uvex Xenova™ Black/Blue PU 95562 Boot - Width 11 > Schwarz/blau, 95562 Stiefel, Breite: 11, Größe: 49