Learn More
Xenon-Difluorid, 99.5+ %, Thermo Scientific Chemicals
Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals ProdukteBeschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Specifications
Specifications
Chemischer Name oder Material | Xenon difluoride |
Schmelzpunkt | 129°C |
Farbe | Weiß |
Physikalische Form | Kristalle |
Menge | 5 g |
Prozentgehaltsbereich | 99.5+% |
Strukturformel | XeF2 |
Merck Index | 15, 10270 |
Löslichkeitsinformationen | Solubility in water: decomposes in water |
Formelmasse | 169.29 |
Show More |
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Artikelnummer |
---|---|---|---|
A0460756 | Analysenzertifikat | 11/03/2024 | 278550050,278550010 |
A0458254 | Analysenzertifikat | 27/11/2023 | 278550050,278550010 |
A0455835 | Analysenzertifikat | 25/08/2023 | 278550050,278550010 |
A0453452 | Analysenzertifikat | 25/08/2023 | 278550050,278550010 |
A0453018 | Analysenzertifikat | 10/05/2023 | 278550050,278550010 |
Safety and Handling
- Xenon difluoride
- Gefahr
- Oxidierender Feststoff Kategorie 1
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
- H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
- H271-Kann Brand oder Explosion verursachen; starkes Oxidationsmittel.
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P220-Von Kleidung/brennbaren Materialien fernhalten/entfernt aufbewahren.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.