Learn More
Xenon-Difluorid, 99.5 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11324707
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Xenon-Difluorid, 99.5 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11324707
2 g, 2 Gramm
Click to view available options
Menge:
2 g
10 g
50 g
Packungsgröße:
10 Gramm
2 Gramm
50 Gramm
Artikelnummer. 11324707
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 039739.04
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Fluorierungsmittel
Used as Fluorinating agent and oxidizing agent, gaseous etchant for silicon, particularly in the production of microelectromechanical systems (MEMS).
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 13709-36-9
Summenformel F2Xe
Molekulargewicht (g/mol) 169.29
MDL-Nummer MFCD00040538
InChI-Schlüssel IGELFKKMDLGCJO-UHFFFAOYSA-N
Synonym xenon difluoride, xenon fluoride, xenon fluoride xef2, unii-6poj14981p, bis fluoranyl xenon, xef2, acmc-20aj9j, xenon difluoride trace metals basis
PubChem CID 83674
IUPAC-Name Difluorxenon
SMILES F[Xe]F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Xenon difluoride
Schmelzpunkt 127°C to 129°C
Farbe Weiß
Physikalische Form Kristalline Granulate, geliefert in Teflon
Menge 2 g
Hinweise zum Prozentgehalt (Metallbasis)
UN-Nummer UN3087
Merck Index 14,10072
Löslichkeitsinformationen Decomposes in water.
Formelmasse 169.3
Reinheit (%) 99.5%
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Dichte 4.32
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Artikelnummer
ChargennummerT31J023 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum09/08/2023 Artikelnummer039739.09,039739.18,039739.04
ChargennummerQ21J009 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum01/05/2023 Artikelnummer039739.09,039739.18,039739.04
ChargennummerF17P23 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum28/12/2021 Artikelnummer039739.09,039739.18,039739.04
ChargennummerC23Q19 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum28/12/2021 Artikelnummer039739.09,039739.18,039739.04
ChargennummerY13F017 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/12/2021 Artikelnummer039739.09,039739.18,039739.04
Name des Produkts
Xenon-Difluorid, 99.5 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals >