Learn More
Trajan Scientific and Medical™ XCHANGE™ CTC PAL-XT Spritze für GC
Das Know-how und die Erfahrung, die in die Herstellung einer SGE-Spritze einfließen, bieten eine hervorragende Leistung und hervorragende Qualität.
106.00 CHF - 112.00 CHF
Spezifikation
Beschreibung | CTC PAL-XT Spritze |
---|---|
Kanülen-Gauge | 23 g |
Außendurchmesser (metrisch) | 0.63 mm |
Außendurchmesser (metrisch) Kanüle | 0.63 mm |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Für Gaschromatographie, Liquid Handling |
Produktcode | Marke | Volumen (metrisch) | Innendurchmesser (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Volumen (metrisch) | Innendurchmesser (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15229273
|
Trajan Scientific and Medical™
2928610 |
250 μl | 0.15 mm |
106.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 26-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
15269273
|
Trajan Scientific and Medical™
2928820 |
1 ml | 0.32 mm |
112.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 26-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
15299263
|
Trajan Scientific and Medical™
2928510 |
100 μl | 0.15 mm |
106.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 18-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
Beschreibung
- Hochwertige Lösungen für die Handhabung von Flüssigkeiten
- Genaue und reproduzierbare Injektionen
Spezifikation
CTC PAL-XT Spritze | |
0.63 mm | |
Für Gaschromatographie, Liquid Handling |
23 g | |
0.63 mm |