Learn More
Ansell XCEED™ Untersuchungshandschuhe aus Nitril
Verringern die häufig im Zusammenhang mit dem Karpaltunnelsyndrom auftretende Handermüdung. Ansell™ Microflex™ Ergonomische Untersuchungshandschuhe aus Nitril sind leicht und dünn, gewährleisten jedoch Langlebigkeit und Schutz.
32.75 CHF
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität CE, ISO 11193-1, EN 420, 89/686/EWG, EN 374-2: 2003, EN 374-3: 2003, Medizinprodukterichtlinie 93/42/EWG, Klasse 1, EN 455-1, EN 455-2 und EN 455-3, ASTM F1671, ISO 21171
AQL 0.65
Farbe Blau
Einwegprodukt Zur einmaligen Verwendung
Hand Beidhändig
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 5
Produktcode Marke Größe Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Größe Preis Menge & Verfügbarkeit  
15249373
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Ansell
93833090
8,5/9
32.75 CHF
250 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
15259373
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Ansell
93833080
7,5/8
32.75 CHF
250 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
15269373
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Ansell
93833070
6,5/7
32.75 CHF
250 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
15279373
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Ansell
93833100
9,5/10
32.75 CHF
230 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
15289373
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Ansell
93833060
5,5/6
32.75 CHF
250 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Entwickelt, um das Ermüden der Hände zu verringern und mit weniger Kraftaufwand produktiver zu sein.
  • Bequem und leicht
  • Fortschrittliche, proprietäre Nitril-Rezeptur für ein verbessertes Tastempfinden.
  • Bis zu 60 % stärker als führende Nitrilmarken und bis zu 90 % stärker als führende Latexmarken
  • Für einen sicheren Schutz vor kleinen Löchern und anderen Qualitätsproblemen
  • Enthalten kein natürliches Gummilatex und keinen Puder, sodass der Träger vor Hautallergien, Hautreizungen und Austrocknen geschützt ist
Spezifikation
Spezifikation
CE, ISO 11193-1, EN 420, 89/686/EWG, EN 374-2: 2003, EN 374-3: 2003, Medizinprodukterichtlinie 93/42/EWG, Klasse 1, EN 455-1, EN 455-2 und EN 455-3, ASTM F1671, ISO 21171
Blau
Beidhändig
Nitril
Unsteril
Texturiert
93-833
14 bis 33 MPa
0.65
Zur einmaligen Verwendung
Ja
Puderfrei
0,07 mm
Rollrand/gerollt
Spenderbox
240 mm
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Ansell XCEED™ Untersuchungshandschuhe aus Nitril