Learn More
Thermo Scientific™ XbaI (10 U/l)
Schneiden Sie an T^CTAGA-Stellen mit dem Restriktionsenzym XbaI, das am besten bei 37°C im Tango-Puffer schneidet.
52.25 CHF - 243.00 CHF
Spezifikation
Konzentration 10 U/μl
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
10501041
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Thermo Scientific™
ER0681
1500 E
52.25 CHF
1500 Einheiten
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
10511041
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Thermo Scientific™
ER0682
5 x 1500 E
243.00 CHF
5 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
10880591
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Thermo Scientific™
ER0685
3000 E
104.00 CHF
3000 Einheiten
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Herkömmliche Restriktionsendonukleasen sind eine große Ansammlung hochwertiger Restriktionsenzyme, die für den Einsatz in einem der Puffer des Fünf-Puffer-Systems optimiert sind. Darüber hinaus bietet der universelle Tango Puffer Vorteile bei Doppelverdauungen. Alle Enzyme zeigen unter den empfohlenen Puffer- und Reaktionsbedingungen 100 % Aktivität. Um eine konsistente Enzymleistung zu gewährleisten, enthalten Thermo Scientific Restriktionsenzym-Puffer vorgemischtes BSA, welches die Stabilität zahlreicher Enzyme verbessert und Schadstoffe bindet, die in DNA-Proben enthalten sein können.
Besondere Eigenschaften
  • Überragende Qualität – strenge Qualitätskontrolle und branchenführender Fertigungsprozess
  • Praktisches, farbkodiertes Fünf-Puffer-System
  • Mit universellem Tango Puffer für Doppelverdauungen
  • BSA in Reaktionspuffern vorgemischt
  • Große Auswahl an Restriktionsendonuklease-Spezifikationen
Spezifikation
Spezifikation
10 U/μl
Dokumentation
Product Certifications
Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Thermo Scientific™ XbaI (10 U/l)