Learn More
Xanthydrol, ≥ 98 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11415553
Zum Warenkorb hinzufügen
Xanthydrol, ≥ 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Product Code. 11415553
5 g
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Menge:
5 g
25 g
100 g
Artikelnummer. 11415553
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A13476.06
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 90-46-0
Summenformel C13H10O2
Molekulargewicht (g/mol) 198.221
MDL-Nummer MFCD00005057
InChI-Schlüssel JFRMYMMIJXLMBB-UHFFFAOYSA-N
Synonym 9-hydroxyxanthene, xanthydrol, xanthanol, 9-xanthydrol, xanthen-9-ol, xanthene, hydroxy, 9-xanthenol, ccris 1640, unii-7131m69ikf, xanthrol
PubChem CID 72861
IUPAC-Name 9H-xanthen-9-ol
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C(C3=CC=CC=C3O2)O
Specifications
Chemischer Name oder Material Xanthydrol
Schmelzpunkt 122°C to 126°C
Menge 5 g
Beilstein 10395
Empfindlichkeit Lichtempfindlich
Formelmasse 198.22
Reinheit (%) ≥98%
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer10235410 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum22/04/2024 Catalog NumberA13476.14,A13476.06
Chargennummer10235410 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum22/11/2021 Catalog NumberA13476.14,A13476.06
Chargennummer10174961 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/08/2020 Catalog NumberA13476.14,A13476.06
Chargennummer10057183 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/08/2020 Catalog NumberA13476.14,A13476.06
Chargennummer10205591 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/08/2020 Catalog NumberA13476.14,A13476.06
RUO – Research Use Only
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Xanthydrol, ≥ 98 %, Thermo Scientific Chemicals >