Learn More
Xanthon, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
50.39 CHF - 477.00 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS | 90-47-1 |
---|---|
Summenformel | C13H8O2 |
Molekulargewicht (g/mol) | 196.205 |
MDL-Nummer | MFCD00005060 |
InChI-Schlüssel | JNELGWHKGNBSMD-UHFFFAOYSA-N |
Synonym | xanthone, 9h-xanthen-9-one, 9-xanthenone, benzophenone oxide, 9-oxoxanthene, genicide, xanthenone, 9-xanthone, diphenylene ketone oxide, dibenzo-gamma-pyrone |
PubChem CID | 7020 |
ChEBI | CHEBI:37647 |
IUPAC-Name | Xanthen-9-on |
SMILES | C1=CC=C2C(=C1)C(=O)C3=CC=CC=C3O2 |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
11402567
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A14812.14 |
25 g |
50.39 CHF
25 Gramm |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
11412567
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A14812.22 |
100 g |
118.25 CHF
100 Gramm |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
11422567
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A14812.36 |
500 g | N/A | |||||||
Beschreibung
Xanthone is used predominantly as oxygenated polycyclic aromatic compounds, and as a vasorelaxant. It can be used as a fluorescent agent, as well as an intermediate in organic synthesis and chemical research.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
AnwendungenXanthon wird vorwiegend als oxygenierte polyzyklische aromatische Verbindung und als Vasorelaxans verwendet. Es kann als Fluoreszenzmittel sowie als Zwischenprodukt in der organischen Synthese und chemischen Forschung eingesetzt werden.
Löslichkeit
Es ist löslich in Wasser (teilweise), Chloroform, warmem Toluol, Ether (bis zu einem gewissen Grad) und warmem Alkohol.
Hinweise
Stabil unter normalen Bedingungen. Unverträglich mit starken Oxidationsmitteln.
Chemische Identifikatoren
90-47-1 | |
196.205 | |
JNELGWHKGNBSMD-UHFFFAOYSA-N | |
7020 | |
Xanthen-9-on |
C13H8O2 | |
MFCD00005060 | |
xanthone, 9h-xanthen-9-one, 9-xanthenone, benzophenone oxide, 9-oxoxanthene, genicide, xanthenone, 9-xanthone, diphenylene ketone oxide, dibenzo-gamma-pyrone | |
CHEBI:37647 | |
C1=CC=C2C(=C1)C(=O)C3=CC=CC=C3O2 |
Spezifikation
Xanthone | |
174°C to 178°C | |
C13H8O2 | |
140443 | |
xanthone, 9h-xanthen-9-one, 9-xanthenone, benzophenone oxide, 9-oxoxanthene, genicide, xanthenone, 9-xanthone, diphenylene ketone oxide, dibenzo-gamma-pyrone | |
JNELGWHKGNBSMD-UHFFFAOYSA-N | |
Xanthen-9-on | |
7020 | |
196.21 |
90-47-1 | |
350°C to 351°C | |
MFCD00005060 | |
14,10062 | |
It is Soluble in water (partly),chloroform,hot Toluene,ether (slightly),and hot alcohol. | |
C1=CC=C2C(=C1)C(=O)C3=CC=CC=C3O2 | |
196.205 | |
CHEBI:37647 | |
99% |
Sicherheit und Handhabung
missing translation for 'einecsNumber' : 201-997-7
missing translation for 'rtecsNumber' : Gehäuse ZD5711000
missing translation for 'tsca' : Ja
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen
RUO – Research Use Only
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.