Learn More
Bolle Protection™ X90 Modell Schutzbrille, Polycarbonat
Click to view available options
Farbe: Durchsichtig
Beschreibung
- Kugelzapfen
- Große, einstellbare Bänder
Spezifikation
Spezifikation
Linsenbeschichtung | Beschlagfrei, Kratzfest |
Linsenfärbung | Transparent |
Produkttyp | Schutzbrille |
Rahmenfarbe | Weiß |
Anzahl pro Packung | Je 1 |
Einzelheiten zur Belüftung | Belüftet |
Material | Polycarbonat |
Rahmenmaterial | PVC |
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Outlet Corner
Verwenden Sie den Code 24095, um diese Aktion zu erhalten.Aktionscode: 24095Gültig bis zum: 2025-04-15
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Bolle Protection™ X90 Modell Schutzbrille, Polycarbonat >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur