Learn More
Fisherbrand™ HDPE-Weithalsflasche, 2,5 l
Alle ansehen Fisher Chemical Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
2.5 l
Beschreibung
- Geliefert mit manipulationssicherer Polypropylenkappe
- In Tragegriff gegossen
- Farbe: Durchsichtig
Spezifikation
Spezifikation
Kapazität (metrisch) | 2.5 l |
Farbe | Durchsichtig |
Außendurchmesser (metrisch) Hals | 45 mm |
Material | HDPE |
Breite (metrisch) | 130 mm |
Zertifizierung/Konformität | Geprüft und zertifiziert nach UN-Normen für den sicheren Transport gefährlicher Stoffe |
Höhe (metrisch) | 295 mm |
Verschlussmaterial | Polypropylen |
Dokumentation
Scientific Resources
Brochures
Fisherbrand Focus on glassware and plasticware
DateigrößeVersion: 66.4 MB
Fisherbrand Focus on glassware and plasticware
DateigrößeVersion: 20.9 MB
Fisherbrand Focus on glassware and plasticware
DateigrößeVersion: 20.8 MB
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ HDPE-Weithalsflasche, 2,5 l >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur