Learn More
Meditrade™ Nitril™ 3000 Untersuchungshandschuhe aus Nitril
Nicht sterile Meditrade™ Einweg-Untersuchungenhandschuhe aus Nitril bieten ausgezeichneten Schutz in Umgebungen mit hohem Kontaminationsrisiko. Sie sind puder- und latexfrei und ideal geeignet für den Einsatz in klinischen, Labor- und Fertigungsumgebungen.
Marke: Meditrade™ 1280XL
1.09 CHF gültig bis 2025-07-22
Benutzen Sie den Promotions-Code "24098" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Untersuchungshandschuh aus Nitril gemäß DIN EN 455
- Schutzhandschuh nach PSA
- Hautfreundlich: Puder-, protein- und latexfrei
- Mikroaufrauhungen für besseren Halt
- Elastisch und reißfest
- Beidhändig tragbar mit Rollrand
- Lebensmittelgeeignet
Spezifikation
AQL 1,5; EN ISO 13485:2016; 93/42/EWG/EEC: Klasse 1; PSA-Kategorie III; Lebensmittelkonformität gemäß EG-Richtlinie 1935/2004 (nur blau) | |
Weiß | |
Ja | |
XL |
Weiße Einweghandschuhe aus Nitril | |
Zur einmaligen Verwendung | |
Nitril | |
0,060 mm Manschette, 0,070 mm Handfläche, 0,100 mm Finger |