Learn More
Heathrow Scientific X-tourn™ Tourniquets
X-tourn™ Tourniquets sind qualitativ hochwertig, sodass Verwindung oder Kräuselung bei der Verwendung vermieden werden. Latexfrei, keine Gummiproteine, Harze oder Fettsäuren, die überempfindliche Reaktionen hervorrufen können.
18.45 CHF - 88.25 CHF
Spezifikation
Latex Free Ja
Material Polyisopren
Einwegprodukt Ja
Länge (metrisch) 45,7 cm
Länge (angloamerikanisch) 18 Zoll
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Farbe Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Farbe Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
16390696
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Heathrow Scientific
HS120108
Grün 100/Pckg.
43.15 CHF
100 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
16310706
Unterlagen ansehen
Heathrow Scientific
HS120110
Orange 250/Pckg.
88.25 CHF
250 Stück
Verfügbar ab: 05-02-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
16320706
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Heathrow Scientific
HS120111
Orange 25/Rolle
18.45 CHF
25 Rollen
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Weniger abrasiv als andere Marken, gleichmäßige Dicke verhindert Zerkleinerung und Bruch
  • Aus biegsamem, weichem Polyisopren
  • Latexfrei
  • Einwegprodukt
Spezifikation
Spezifikation
Ja
Ja
18 Zoll
2,54 cm
Polyisopren
45,7 cm
1 Zoll