Learn More
Heathrow Scientific X-tourn™ Tourniquets
X-tourn™ Tourniquets sind qualitativ hochwertig, sodass Verwindung oder Kräuselung bei der Verwendung vermieden werden. Latexfrei, keine Gummiproteine, Harze oder Fettsäuren, die überempfindliche Reaktionen hervorrufen können.
Marke: Heathrow Scientific HS120108
31.30 CHF gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21693" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Weniger abrasiv als andere Marken, gleichmäßige Dicke verhindert Zerkleinerung und Bruch
- Aus biegsamem, weichem Polyisopren
- Latexfrei
- Einwegprodukt
Spezifikation
Grün | |
Polyisopren | |
Ja | |
18 Zoll | |
2,54 cm |
Ja | |
100/Pckg. | |
45,7 cm | |
1 Zoll |