Learn More
uvex X-Tended Support BOA™ Black/Yellow 65682 Low Shoe - Width 11
Uvex 1 safety shoes protect and support the natural movement of the human body by reducing pressure and strain; protection classes S1 P and S3
168.00 CHF
Spezifikation
Farbe Schwarz, Gelb
Material Microvelour
Sohlenmaterial Doppeldichtes Polyurethan (PU/PU)
Zehenmaterial Komposit
Einwegprodukt Nein
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 18
Produktcode Marke Größe Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Größe Preis Menge & Verfügbarkeit  
17262291
Unterlagen ansehen
uvex
6568235
35
168.00 CHF
1 Paar
Verfügbar ab: 28-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
17272291
Unterlagen ansehen
uvex
6568236
36
168.00 CHF
1 Paar
Verfügbar ab: 28-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
17282291
Unterlagen ansehen
uvex
6568237
37
168.00 CHF
1 Paar
Verfügbar ab: 28-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
17292291
Unterlagen ansehen
uvex
6568238
38
168.00 CHF
1 Paar
Verfügbar ab: 28-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
17202301
Unterlagen ansehen
uvex
6568239
39
168.00 CHF
1 Paar
Verfügbar ab: 28-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
17212301
Unterlagen ansehen
uvex
6568240
40
168.00 CHF
1 Paar
Verfügbar ab: 28-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
17222301
Unterlagen ansehen
uvex
6568241
41
168.00 CHF
1 Paar
Verfügbar ab: 28-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
17232301
Unterlagen ansehen
uvex
6568242
42
168.00 CHF
1 Paar
Verfügbar ab: 28-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
17242301
Unterlagen ansehen
uvex
6568243
43
168.00 CHF
1 Paar
Verfügbar ab: 28-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
17252301
Unterlagen ansehen
uvex
6568244
44
168.00 CHF
1 Paar
Verfügbar ab: 28-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
17262301
Unterlagen ansehen
uvex
6568245
45
168.00 CHF
1 Paar
Verfügbar ab: 28-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
17272301
Unterlagen ansehen
uvex
6568246
46
168.00 CHF
1 Paar
Verfügbar ab: 28-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
17282301
Unterlagen ansehen
uvex
6568247
47
168.00 CHF
1 Paar
Verfügbar ab: 28-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
17292301
Unterlagen ansehen
uvex
6568248
48
168.00 CHF
1 Paar
Verfügbar ab: 28-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
17202311
Unterlagen ansehen
uvex
6568249
49
168.00 CHF
1 Paar
Verfügbar ab: 28-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
17212311
Unterlagen ansehen
uvex
6568250
50
168.00 CHF
1 Paar
Verfügbar ab: 28-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
17222311
Unterlagen ansehen
uvex
6568251
51
168.00 CHF
1 Paar
Verfügbar ab: 28-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
17232311
Unterlagen ansehen
uvex
6568252
52
168.00 CHF
1 Paar
Verfügbar ab: 28-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Uvex 1 X-Tended Support Shoe 6568.2 with BOA™ Fit System S1 P SRC
  • Sporty, multifunctional safety shoe
  • Lightweight and flexible
  • Latest generation of 100% metal-free Uvex Xenova™ toe cap
  • Compact design, anatomical shape, good side stability, no thermal conductivity and anti-magnetic properties
  • Penetration-resistant, non-metallic midsole in accordance with the latest safety standards, does not restrict flexibility
  • Made with new developed technology for extended wearing comfort
  • Uvex Climazone technology for optimum wearer comfort
  • Breathable, perforated, high-tech microvelour upper material
  • Distance mesh lining provides optimum breathability
  • Made from synthetic materials, suitable for people allergic to chrome
  • BOA™ Fit System Dial for custom comfort that's consistent all day
  • Virtually seamless design to eliminate pressure points
  • Removable comfort insole, antistatic, with moisture control system and additional shock absorption in heel and at front of foot
  • Soft, padded collar and tongue
  • Medial and lateral heel support for foot through especially shaped side frame to protect against ankle injuries, for guidance and impact protection
  • Outstanding dual density polyurethane sole unit with best shock absorption characteristics and superb slip resistance
    • Free of lacquer wetting inhibitors such as silicones, phthalates, etc.
  • Fulfills ESD requirements: resistance to ground Kleiner 35 megohms
  • Certified with Uvex medicare for individual, orthopedic inlay soles and individual adjustments of sole unit such as overall increase, inside and outside increase and other solutions
  • Article No. 6568.2
  • Standard EN ISO 20345:2011 S1 P SRC
  • Sizes: 35 to 52
Spezifikation
Spezifikation
Schwarz, Gelb
Doppeldichtes Polyurethan (PU/PU)
Nein
Unisex
Uvex 1
Nein
SRC
Microvelour
Komposit
EN ISO 20345:2011
Standardbreite
Ja
S1
ESD Safety Shoe
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
uvex X-Tended Support BOA™ Black/Yellow 65682 Low Shoe - Width 11