Learn More
Corning™ X-SERIES™ Counterweight
Corning™ X-SERIES™ Counterweight set is designed for balancing contents of centrifuge prior to centrifugation.
1145.00 CHF
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Geräte) X-WASH- und X-LAB-Systeme
Menge 1 Stück/Packung, 1 Stück/Karton
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Produkttyp Kapazität (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Produkttyp Kapazität (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
17294456
Unterlagen ansehen
Corning™
6920
Gewicht: Hoch 161 bis 240 ml Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
17204466
Unterlagen ansehen
Corning™
6921
Gewicht: Mittel 91 bis 160 ml Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
17214466
Unterlagen ansehen
Corning™
6922
Gewicht: Niedrig 40 bis 90 ml Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
Beschreibung
Beschreibung
The Corning™ X-SERIES™ Systems are manufactured for Corning™ by ThermoGenesis Corp.
X-SERIES™, X-WASH™, X-LAB™, X-BACS™, and X-MINI™ are either registered trademarks or trademarks of ThermoGenesis Corp. in the United States and/or other countries.
Spezifikation
Spezifikation
X-WASH- und X-LAB-Systeme
1 Stück/Packung, 1 Stück/Karton
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Corning™ X-SERIES™ Counterweight