Learn More
Beutelhalter für Röntgenfilmbox
Schützt den Röntgenfilm in einer dunklen Umgebung und eliminiert so das Risiko einer Exposition
Marke:  Bel Art Products F13352-0001
Artikelnummer. 15595584
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Beschreibung
Beschreibung
  • Die schwarze Außenfläche des Beutels besteht aus straff gewebtem Nylon; die Innenseite besteht aus schwarzem, blickdichtem Vinyl
  • Verschlussklappe überlappt Rand und sichert den Beutel so an allen Kanten
  • Mit Klettverschluss
Spezifikation
Spezifikation
Beutelhalter für Röntgenfilmbox
Nein
12 Zoll
36 cm
Schwarz
30 x 36 cm (12 x 14,125 in.)
Röntgenfilm
30 cm
Nylon, Vinyl
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Beutelhalter für Röntgenfilmbox > Für 20 x 25 cm große Kassetten; Größe: 30 x 36 cm