Learn More
Draeger Safety X-Plore™ 4740 TPE-Körper
Die Dräger X-Plore™ 4740 Sicherheitshlbmaske aus TPE ist eine Halbmaske, die robust ist, aber auch hervorragenden Komfort und eine enge Passform bietet.
Marke: Draeger Safety R55876
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Entwickelt, um sich vor gefährlichen Gasen, Dämpfen und Partikeln zu schützen
- Das Ausatemventil ist so positioniert, dass Feuchtigkeit aus der Maske austritt und eine trockene Atmosphäre erhalten bleibt
- Hartmaskengehäuse aus langlebigem PP-Kunststoff
- Entfernen Sie Ihre Maske, ohne Ihren Sicherheitshut abnehmen zu müssen, mit dem herunterklappbaren Gurtsystem
Spezifikation
CE-Kennzeichnung (EN 140), AS/NZS | |
Mittel/groß |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Draeger Safety X-Plore™ 4740 TPE-Körper > Größe: M/G
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur